Principaux documents
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC(C2H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
174 °C (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup