Principaux documents
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.33
Numéro Beilstein :
544870
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
238-240 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
Clé InChI
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable