Principaux documents
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Yttrium trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
YF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pureté
99.9%
Forme
fused
pieces
Taille des particules
3-12 mm
Densité
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Application
Suitable for vacuum deposition.