Principaux documents
342475
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.98%
Synonyme(s) :
Nickel disulfide
About This Item
Formule linéaire :
NiS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.98%
Chaîne SMILES 
S=[Ni]=S
Conditionnement
Packaged in glass bottles