Principaux documents
341312
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tert-butyl methyl etherate
Synonyme(s) :
Trifluoro(2-methoxy-2-methylpropane)boron
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH3 · BF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Densité
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
Clé InChI
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in generation of diborane
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter