Principaux documents
340979
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
o-Carvacrotinic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)10(12)9(8)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
ZHLQYPNVDAMSFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Crystal structure of 2-hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid has been investigated.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Richard Betz et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 5), o1063-o1063 (2011-07-15)
The title compound, C(11)H(14)O(3), is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Intra-cyclic C-C-C angles span a range of 117.16 (19)-122.32 (19)°. Apart from intra-molecular hydrogen bonds between hydroxyl and carboxyl groups, inter-molecular hydrogen bonds are present in the crystal structure, the latter