Documents
340413
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-d3 deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
D2NOD·DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Pf
156-158 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl[2H].[2H]ON([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD
Clé InChI
WTDHULULXKLSOZ-MUONFQNCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
spleen
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable