339806
3,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
pb
94-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CN)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clé InChI
YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup