339059
Barium acetylacetonate hydrate
Synonyme(s) :
Ba(acac)2, Barium 2,4-pentanedionate
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline powder
powder or crystals
Composition
Ba, ≥30.0% gravimetric
Pertinence de la réaction
core: barium
Chaîne SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Clé InChI
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable