Principaux documents
338915
Sigma-Aldrich
Morpholinosulfur trifluoride
Synonyme(s) :
Morph-DAST, Morpho-DAST
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8F3NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.17
Beilstein:
606224
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FS(F)(F)N1CCOCC1
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit comparable