Principaux documents
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable