Principaux documents
338354
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyaniline
98%
Synonyme(s) :
3-Aminophenyl phenyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
pb
329-330 °C (lit.)
Pf
41-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenoxy
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
Clé InChI
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3′-bromopropionamide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dona Chianelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5059-5068 (2003-11-08)
Nonpeptide compounds that mimic bioactive peptides are desirable for a number of clinical indications. We report a new practical method for the design of scaffolds exhibiting drug-like properties that are suitable for the display of peptide pharmacophores. The synthesis of