Principaux documents
338117
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H24BrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.31
Beilstein:
5209374
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O1
InChI
1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZCJKBPSRKLHANV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Wittig olefination
  • Preparationof ligands for histamine receptor binding with H3/H4 subtype selectivity
  • Preparation of dual inhibitors of phosphodiesterase-4 and serotonin reuptake
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable