Principaux documents
338079
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic acid diammonium salt
97%
Synonyme(s) :
1,10-Decanedicarboxylic acid diammonium salt, Ammonium dodecanedioate dibasic, Decane-1,10-dicarboxylic acid diammonium salt
100 G
63,70 $
63,70 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
63,70 $
About This Item
Formule linéaire :
NH4OOC(CH2)10COONH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,70 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
Clé InChI
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable