Documents
338028
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, mixture of cis and trans
technical grade
Synonyme(s) :
1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, 2,2′-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 25 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CC(CCC1COCC2CO2)COCC3CO3
InChI
1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
Clé InChI
VQMQXWYQIIUJIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup