Principaux documents
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro MDL:
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N