Documents
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7FN6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Concentration
30:70 % (w/w)
Densité
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1