Principaux documents
337749
Sigma-Aldrich
Benzo[a]anthracene-7,12-dione
purified by sublimation, 98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Beilstein:
2052941
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Produit purifié par
sublimation
Pf
169-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34