Principaux documents
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
Synonyme(s) :
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4K2N4PtS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme:
solid
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable