Key Documents
337706
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C10H8)Cr(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
Pf
138 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable