Principaux documents
337471
Sigma-Aldrich
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Synonyme(s) :
Carbonyltris(triphenylphosphine)iridium(I) hydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H46IrOP3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1008.09