Documents
337102
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorotoluene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
110-113 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup