Principaux documents
336157
Sigma-Aldrich
Selenium oxychloride
97%
Synonyme(s) :
Seleninyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
SeOCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid
pb
180 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
Clé InChI
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Selenium oxychloride may be used as a reagent for the preparation of α-chloro ketones. Selenium oxychloride is miscible in CCl4, carbon disulfide and benzol.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
SOME PROPERTIES OF SELENIUM OXYCHLORIDE.
Lenher V
Journal of the American Chemical Society, 43(1), 29-35 (1921)
Chlorination of ketones with selenium oxychloride.
Schaefer J P and Sonnenberg F
The Journal of Organic Chemistry, 28(4), 1128-1128 (1963)
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.