Principaux documents
336130
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
98%
Synonyme(s) :
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2Rb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES 
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M