Principaux documents
335029
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
99%
Synonyme(s) :
Rh(acac)(COD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19O2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
Clé InChI
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Description générale
Atomic number of base material: 45 Rhodium
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94