Key Documents
334847
Sigma-Aldrich
N-Fluoro-N-propyl-p-toluenesulfonamide
technical grade, 80%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Chaîne SMILES 
CCCN(F)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1