Principaux documents
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
98%
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCc2cc(F)ccc2N1