Principaux documents
334464
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Synonyme(s) :
Ruthenium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2RuCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Ru/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Michael W Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14703-14711 (2020-06-17)
The undeclared release and subsequent detection of ruthenium-106 (106Ru) across Europe from late September to early October of 2017 prompted an international effort to ascertain the circumstances of the event. While dispersion modeling, corroborated by ground deposition measurements, has narrowed