Documents
333794
Sigma-Aldrich
Cesium propionate, compound with propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder and chunks
Composition
Degree of hydration, ≤1
Pf
160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
Clé InChI
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges