Key Documents
333727
Sigma-Aldrich
Bromomagnesium isopropylcyclohexylamide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18BrMgN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Concentration
1.0 M in THF
Chaîne SMILES 
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup