Documents
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4825 (lit.)
Point d'ébullition
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
Clé InChI
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter