Principaux documents
332933
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable