Principaux documents
332526
Sigma-Aldrich
Ammonium heptafluorotantalate(V)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2TaF7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
Clé InChI
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges