Principaux documents
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3