Principaux documents
332054
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl)mercury
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiCH2]2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.02
Beilstein:
4125027
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C[Hg]C[Si](C)(C)C
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup