Principaux documents
332003
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
98%
1 G
57,70 $
57,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
57,70 $
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
97-99 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable