Key Documents
331791
Sigma-Aldrich
Dimethyl exo-tricyclo[4.2.1.02,5]nona-3,7-diene-3,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup