331198
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
About This Item
Pureté
98%
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable