Principaux documents
330515
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Pentanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1718820
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D +13°, neat
Température d'inflammation spontanée
657 °F
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
118-119 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCC[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric