Key Documents
330280
Sigma-Aldrich
Ethyl thiooxamate
95%
Synonyme(s) :
Ethyl aminothioxoacetate
About This Item
Formule linéaire :
H2NCSCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
62-65 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
Clé InChI
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl thiooxamate was used in the synthesis of functionalized bithiazoles.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)