Principaux documents
329290
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide
96%
Synonyme(s) :
2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCHClCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.60
Numéro Beilstein :
1761325
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
Clé InChI
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)