Principaux documents
329150
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-diethylaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(C2H5)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
pb
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
Clé InChI
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup