328731
2-Nitrophenyl chloroformate
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
pb
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges