Principaux documents
328340
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
Synonyme(s) :
Methallyl phenyl ether
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)COc1ccccc1