Principaux documents
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.24
Numéro Beilstein :
4704456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Activité optique
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable