327700
Ethylenebis(diphenylarsine)
94%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(diphenylarsino)ethane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
94%
Pf
103-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4