Principaux documents
324299
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable