Principaux documents
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
Synonyme(s) :
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.9%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhodium
Chaîne SMILES 
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable