Principaux documents
323454
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromoplatinate(IV)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
K2PtBr6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
752.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable