Documents
323012
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
MEUXNEGJODESOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter